Acido etansolfonico ≥96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 594-45-6
Molecular Formula: CH3CH2SO3H
Formula Weight: 110.13
Flash Point:
Formula:
C₂H₆O₃S Peso molecolare: 110.13 g/mol Punto di ebollizione: 122…123 °C (0.01 mmHg) Punto di fusione: –17 °C Densità: 1.343 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007529 CAS Number: 594-45-6 EINECS: 209-843-0 UN: 2586 ADR: 8 III |