Stampa…
Acido etansolfonico 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
366040050 366040250 366041000
ACRO366040050EA 28.7 EUR
ACRO366040050 ACRO366040250 ACRO366041000
Acido etansolfonico 95%
Acido etansolfonico
Formula: C₂H₆O₃S
Punto di ebollizione: 136…140 °C (3hPa)
Punto di fusione: –17 °C
Densità: 1,343 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007529
CAS Number: 594-45-6
EINECS: 209-843-0
UN: 2586
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4325 to 1.4355 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %