Stampa…
Methyl methanesulphonate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
156890050 156890250 156891000
ACRO156890050EA 27.7 EUR
ACRO156890050 ACRO156890250 ACRO156891000
Methyl methanesulphonate 99%
Methyl methanesulphonate
Formula: C₂H₆O₃S
Peso molecolare: 110,13 g/mol
Punto di ebollizione: 202…203 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 20 °C
Densità: 1,3 g/cm³
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007557
CAS Number: 66-27-3
EINECS: 200-625-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06170
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %