Stampa…
Metansolfonile cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06021.0250 8.06021.1000 8.06021.9025 8.06021.9060
8.06021.0250EA 61.9 EUR
8.06021.0250 8.06021.1000 8.06021.9025 8.06021.9060
Metansolfonile cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Metansolfonile cloruro
Formula: CH₃ClO₂S
Punto di ebollizione: 161 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –32 °C
Densità: 1,478 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007454
CAS Number: 124-63-0
EINECS: 204-706-1
UN: 3246
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 13,05982