Stampa…
Metansolfonile cloruro 99.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Mesyl chloride
125640010 125641000 125642500 125640025 125645000
ACRO125640010EA 111 EUR
ACRO125640010 ACRO125641000 ACRO125642500 ACRO125640025 ACRO125645000
Metansolfonile cloruro 99.5%
Metansolfonile cloruro
Formula: CH₃ClO₂S
Peso molecolare: 114.55 g/mol
Punto di ebollizione: 161
Punto di fusione: –33 °C
Densità: 1.48 g/cm³
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007454
CAS Number: 124-63-0
EINECS: 204-706-1
UN: 3246
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,05982
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.025 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤100 APHA