Ethanesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 594-44-5
Molecular Formula: C2H5ClO2S
Formula Weight: 128.57
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4540
Melting Point: -70°
Boiling Point: 176-178°
Beilstein Reference: 773865
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00007460
Formula:
C₂H₅ClO₂S Punto di ebollizione: 176…178 °C Punto di fusione: –70 °C Densità: 1,350 Flash Pt: 83 °C (181 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007460 CAS Number: 594-44-5 EINECS: 209-842-5 UN: 2927 ADR: 6.1,II |