Stampa…
Ethanesulphonyl chloride 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
215820050 215820500 215821000 215825000 215820025
ACRO215820050EA 22.9 EUR
ACRO215820050 ACRO215820500 ACRO215821000 ACRO215825000 ACRO215820025
Ethanesulphonyl chloride 98+%
Ethanesulphonyl chloride
Formula: C₂H₅ClO₂S
Peso molecolare: 128,58 g/mol
Punto di ebollizione: 177 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –68 °C
Densità: 1,35 g/cm³
Flash Pt: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007460
CAS Number: 594-44-5
EINECS: 209-842-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %