1-Hexadecanesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hexadecane-1-sulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 38775-38-1
Molecular Formula: CH3(CH2)15SO2Cl
Formula Weight: 324.96
Melting Point: 56-58°
Beilstein Reference: 1789245
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007459
Formula:
C₁₆H₃₃ClO₂S Punto di fusione: 56…58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007459 CAS Number: 38775-38-1 EINECS: 254-123-1 UN: 3261 ADR: 8,II |