Stampa…
1-Butanesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Butanesulphonylchloride
403320250 403321000
ACRO403320250EA 162 EUR
ACRO403320250 ACRO403321000
1-Butanesulphonyl chloride 98%
1-Butanesulphonyl chloride
Formula: C₄H₉ClO₂S
Peso molecolare: 156,63 g/mol
Punto di ebollizione: 96 °C (21 mmHg)
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 1,2 g/cm³
Flash Pt: 79 °C
MDL Number: MFCD00007464
CAS Number: 2386-60-9
EINECS: 219-204-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %