Stampa…
VWR® Basic, Tute
Fornitore: VWR Collection
113-9002EA 123 EUR
113-9002 113-9003 113-9004 113-9005 113-9006 113-9007 113-9008 113-9009
VWR® Basic, Tute
Indumenti usa e getta
Queste tute monouso con colletto sono realizzate in polipropilene non tessuto (SPP), un tessuto leggero che offre protezione in ambienti di lavoro sporchi ma non pericolosi.
  • Colletto
  • Chiusura a zip (unidirezionale)
  • Polsi elasticizzati
  • Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Confezione: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.