Stampa…
1-Hexadecanethiol 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
120520100 120521000
ACRO120520100EA 26.6 EUR
ACRO120520100 ACRO120521000
1-Hexadecanethiol 90%, grado tecnico
1-Hexadecanethiol
Formula: C₁₆H₃₄S
Punto di ebollizione: 184…191 °C (7 mmHg)
Punto di fusione: 18…20 °C
Densità: 0,84 g/cm³
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011677
CAS Number: 2917-26-2
EINECS: 220-846-6
ADR: 9,
Visualizza i codici
Appearance Slightly hazy colorless to white to light yellow Liquid or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer Stabilized with BHT