1-Dodecanetiolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Mercaptan C12, 1-Mercaptododecane, n-Dodecanethiol, Lauryl mercaptan, n-Dodecyl mercaptan, NDM
Purity: 98%
CAS No.: 112-55-0
Molecular Formula: C12H26S
Formula Weight: 202.40
Flash Point: 133°(271°F)
Refractive Index: 1.4601
Odour: Unpleasant
Melting Point: -7°
Boiling Point: 276-278°
Beilstein Reference: 969337
MDL No.: MFCD00004885
Formula:
C₁₂H₂₆S Punto di ebollizione: 276…278 °C Punto di fusione: –7 °C Densità: 0,845 Flash Pt: 133 °C (271 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004885 CAS Number: 112-55-0 EINECS: 203-984-1 UN: 3334 ADR: 9, |