Tiocianato di metile ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H27879.AA
H27879.AC
H27879.AE
H27879.AAEA
24.1
EUR
H27879.AA
H27879.AC
H27879.AE
Tiocianato di metile ≥99%
Tiocianato di metile
Purity: 99%
CAS No.: 556-64-9
Molecular Formula: CH3SCN
Formula Weight: 73.11
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4680
Odour: Pungent
Melting Point: -5°
Boiling Point: 131°
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00001830
Formula:
C₂H₃NS Peso molecolare: 73,12 g/mol Punto di ebollizione: 131 °C Punto di fusione: –5 °C Densità: 1,068 Flash Pt: 38 °C (100 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001830 CAS Number: 556-64-9 EINECS: 209-134-6 UN: 2929 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,06209 |