Stampa…
Sodio dodecile solfato (SDS) ≥94.0%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
83886.290EA 307 EUR
83886.290 83886.460
Sodio dodecile solfato (SDS) ≥94.0%, TECHNICAL
Sodio dodecile solfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Peso molecolare: 288,38 g/mol
Punto di fusione: 204…207 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 100 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036175
CAS Number: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
REACH: 01-2119489461-32
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=b902abb4febc8db7b463c8388f3138a531893a11&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 94,0 %
Sodium chloride Max. 1.0 %
Sodium sulphate Max. 2.5 %