Stampa…
Litio dodecil solfato ≥99%, purissimo
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
0782-100GEA 204 EUR
0782-100G 0782-25G
Litio dodecil solfato ≥99%, purissimo
Litio dodecil solfato
Formula: C₁₂H₂₅LiO₄S
Peso molecolare: 272,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007467
CAS Number: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Visualizza i codici
Abs.@260nm (5%, Acqua) ≤0.1
Abs.@280nm (5%, Acqua) ≤0.1
Perdita per essiccamento ≤3%
Purezza ≥99%