Stampa…
Dietilsolfato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L14291.AE L14291.AP
L14291.AEEA 23.3 EUR
L14291.AE L14291.AP
Dietilsolfato ≥98%
Dietilsolfato
Purity: 98% CAS No.: 64-67-5 Molecular Formula: (CH3CH2O)2SO2 Formula Weight: 154.19 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.4005 Melting Point: -25° Boiling Point: 208° dec. Beilstein Reference: 1209714 Merck Reference: 14,3130 UN No.: 1594 MDL No.: MFCD00009099
Formula: C₄H₁₀O₄S
Punto di ebollizione: 208 °C (dec.)
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 1,177
Flash Pt: 104 °C (219 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009099
CAS Number: 64-67-5
EINECS: 200-589-6
UN: 1594
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3130