Dietilsolfato 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dietile solfato
114560010
114560025
114560250
114560100
ACRO114560010EA
91.5
EUR
ACRO114560010
ACRO114560025
ACRO114560250
ACRO114560100
Dietilsolfato 99%
Dietilsolfato
Formula:
C₄H₁₀O₄S Peso molecolare: 154,19 g/mol Punto di ebollizione: 208 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –24 °C Densità: 1,1795 g/cm³ Flash Pt: 104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009099 CAS Number: 64-67-5 EINECS: 200-589-6 UN: 1594 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03156 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.15 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |