Dibutyl sulphate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Di-n-butylsulphate
Purity: 95%
CAS No.: 625-22-9
Molecular Formula: C8H18O4S
Formula Weight: 210.29
Refractive Index: 1.4205
Boiling Point: 115-116°/6mm
MDL No.: MFCD00059420
Formula:
C₈H₁₈O₄S Peso molecolare: 210.29 g/mol Punto di ebollizione: 115…116 °C (6 mmHg) Densità: 1.060 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059420 CAS Number: 625-22-9 |