Stampa…
Glicerina vegetale, anidro, EMPROVE® EXPERT ACS, Ph. Eur., BP, USP, JP per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
1.37028.2500 1.37028.9025 1.37028.9950 1.37028.9010 1.37028.1000
1.37028.2500EA 302 EUR
1.37028.2500 1.37028.9025 1.37028.9950 1.37028.9010 1.37028.1000
Glicerina vegetale, anidro, EMPROVE® EXPERT ACS, Ph. Eur., BP, USP, JP per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Glicerina
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Peso molecolare: 92,09 g/mol
Punto di ebollizione: 290 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 18,6 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004722
CAS Number: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=6d1f373ff8ff6a95698126b352fa536803f7df59&prid=web&clid=SAPDAM