Stampa…
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) per biochimica, Millipore®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.11474.0001 1.11474.0005 1.11474.0025 1.11474.0500
1.11474.0001EA 47.9 EUR
1.11474.0001 1.11474.0005 1.11474.0025 1.11474.0500
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) per biochimica, Millipore®
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Punto di ebollizione: ∼125 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 42…44 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004877
CAS Number: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM