Stampa…
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) ≥99%, Calbiochem®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Attenzione
Synonyms: DTT
233153-1 233153-10 233153-5
233153-1EA 191 EUR
233153-1 233153-10 233153-5
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) ≥99%, Calbiochem®
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Peso molecolare: 154.25 g/mol
Punto di ebollizione: ∼125 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 42…44 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004877
CAS Number: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM