Stampa…
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) ≥98%
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: DTT
441494NEA 202 EUR
441494N 441496P
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) ≥98%
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Peso molecolare: 154,25 g/mol
Punto di ebollizione: < 125 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 42…44 °C
Flash Pt: >110 °C (coppa aperta)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004877
CAS Number: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=0d5f0a6f1cf199e6f97f1d391408acda68b4dbbf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %
IR Spectrum Passes test
Melting point 40 - 43 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm