Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) ≥99.5%, ultrapuro Bioreagenti, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
|
Attenzione
|
F780-03EA
0
EUR
F780-03
F780-05
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) ≥99.5%, ultrapuro Bioreagenti, J.T.Baker®
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland)
Formula:
C₄H₁₀O₂S₂ Punto di ebollizione: ∼125 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 42…44 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004877 CAS Number: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |
|
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Keep refrigerated between 2-8°C (36-46°F) and store under nitrogen. |
|
Assay (HSCH₂(CHOH)₂CH₂SH) | ≥99.5 % |
Absorbance of a 0.1M Solution (1-cm path vs water) at - 280 nm | ≤0.060 |
Absorbance of a 0.1M Solution (1-cm path vs water) at - 260 nm | ≤0.400 |
Appearance | Passes Test |
Melting Point | 40 - 43 °C |