Stampa…
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) ≥99.5% (by iodometry) per biochimica
Fornitore: PanReac AppliChem
Attenzione
A1101.0005 A1101.0025 A1101.0100
A1101.0005EA 71.5 EUR
A1101.0005 A1101.0025 A1101.0100
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) ≥99.5% (by iodometry) per biochimica
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Punto di ebollizione: ∼125 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 42…44 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004877
CAS Number: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM