Stampa…
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) ≥99.4%, per proteomica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: DTT
M109-25GEA 342 EUR
M109-25G M109-5G
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) ≥99.4%, per proteomica
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Punto di ebollizione: <125 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 42…44 °C
Flash Pt: >110 °C (coppa aperta)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004877
CAS Number: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Abs.@ 283 nm (0.02M, Acqua) ≤0.05
DNasi Assente
Elettroforesi (P/F) Conforme
IR Conforme
Perdita per essiccamento ≤0.5%
Punto di fusione 39 - 43 °C
Ossidasi DTT ≤0.5%
Proteasi Assente
Purezza (-SH Contenuto) ≥99.4%
RNasi Assente
Solubilità (5%, Acqua) Conforme