Stampa…
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15797.06 A15797.03 A15797.14
A15797.06EA 133 EUR
A15797.06 A15797.03 A15797.14
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) ≥98%
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland)
Purity: 98% CAS No.: 3483-12-3 Molecular Formula: C4H10O2S2 Formula Weight: 154.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Unpleasant Melting Point: 40-43° Boiling Point: 125-130°/12mm Beilstein Reference: 1719757 Merck Reference: 14,3376 MDL No.: MFCD00004877
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Punto di ebollizione: 125…130 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 40…43 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004877
CAS Number: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
Merck Index: 14,3376
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM