Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
409190010
409190050
409190250
409191000
ACRO409190010EA
43.4
EUR
ACRO409190010
ACRO409190050
ACRO409190250
ACRO409191000
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) 98%, puro
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland)
Formula:
C₄H₁₀O₂S₂ Punto di ebollizione: 125…130 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 39…44 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004877 CAS Number: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 UN: 3335 ADR: 9,III |
|
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 38 to 43 °C |
Titration Iodimetric | 97.5 to 102.5 % |