Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) 99+% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
DTT
327190100
327190010
327190500
ACRO327190100EA
348
EUR
ACRO327190100
ACRO327190010
ACRO327190500
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) 99+% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland)
Formula:
C₄H₁₀O₂S₂ Peso molecolare: 154.25 g/mol Punto di ebollizione: 125…130 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 39…44 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004877 CAS Number: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 UN: 3335 ADR: 9 III |
|
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | 99.0 to 101.0 % |
UV | (0.1 M in water) |
Dnase,Rnase,Protease activity | none detected |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Oxidized DTT(UV) | ≤0.5 % |