1,6-Hexanediol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₆H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 253…260 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 40…43 °C Densità: 0,96 g/cm³ Flash Pt: 147 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002985 CAS Number: 629-11-8 EINECS: 211-074-0 Merck Index: 13,04709 |
Appearance | Colorless to white to light yellow Solidified melt or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 40 to 44 °C |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
GC | ≥96.0 % |