Stampa…
1,12-Dodecanediol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,12-Dihydroxy dodecane
117610250 117611000 117610010
ACRO117610250EA 24.4 EUR
ACRO117610250 ACRO117611000 ACRO117610010
1,12-Dodecanediol 98%
1,12-Dodecanediol
Formula: C₁₂H₂₆O₂
Peso molecolare: 202,34 g/mol
Punto di ebollizione: 324 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 79…81 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004755
CAS Number: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9
Visualizza i codici
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 81 °C
GC ≥97.5 %
Residue after reduction ≤0.02 %