2,3-Dimercaptopropan-1-olo ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dimercapto-2,3 propanol-1, Dithioglycerine, 2,3-Dimercaptopropanol, BAL, Dimercaprol, 2,3-Dimercaptopropan-1-ol, 2,3-Dimercaptopropane-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 59-52-9
Molecular Formula: C3H8OS2
Formula Weight: 124.22
Flash Point:
British Anti-Lewisite. A chelator that inhibits sugar nucleotide degradation.
Formula:
C₃H₈OS₂ Peso molecolare: 124,22 g/mol Punto di ebollizione: 120 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 77 °C Densità: 1,244 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004864 CAS Number: 59-52-9 EINECS: 200-433-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3209 |