2-Mercaptoetanolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05740.0005
8.05740.9067
8.05740.1000
8.05740.0250
8.05740.9025
8.05740.0005EA
22.7
EUR
8.05740.0005
8.05740.9067
8.05740.1000
8.05740.0250
8.05740.9025
2-Mercaptoetanolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptoethanol
Formula:
HSCH₂CH₂OH Peso molecolare: 78,14 g/mol Punto di ebollizione: 157 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –100 °C Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004890 CAS Number: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN: 2966 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05894 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 78.13 g/mol |
Boiling Point | 154 - 161 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.76 hPa (20 °C) |
Flash Point | 68 °C |
Refractive Index | 1.5006 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.3 - 18 %(V) |
Density | 1.12 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.5 - 6 (500 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 295 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |