Stampa…
2-Mercaptoetanolo ≥99%, per proteomica
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
M131-100MLEA 48.5 EUR
M131-100ML M131-250ML
2-Mercaptoetanolo ≥99%, per proteomica
2-Mercaptoethanol
Formula: HSCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 78,14 g/mol
Punto di ebollizione: 157 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –100 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004890
CAS Number: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=e0f7e275175e362ad1b52f1885cec31fb1e9d7a3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
DNasi Assente
Proteasi Assente
Purezza ≥99%
RNasi Assente
Acqua ≤0.5%