2-Mercaptoetanolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 60-24-2
Molecular Formula: HSCH2CH2OH
Formula Weight: 78.13
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.500
Odour: Unpleasant
Melting Point: -100°
Boiling Point: 156-158°
Beilstein Reference: 773648
Merck Reference: 14,5869
UN No.: 2966
MDL No.: MFCD00004890
Formula:
HSCH₂CH₂OH Peso molecolare: 78,14 g/mol Punto di ebollizione: 156…158 °C Punto di fusione: –100 °C Densità: 1,114 Flash Pt: 73 °C (163 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004890 CAS Number: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN: 2966 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5869 |