Stampa…
2-Mercaptoetanolo 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
125470010 125470100 125472500 125470025
ACRO125470010EA 123 EUR
ACRO125470010 ACRO125470100 ACRO125472500 ACRO125470025
2-Mercaptoetanolo 99%, puro
2-Mercaptoetanolo
Formula: HSCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 78.14 g/mol
Punto di ebollizione: 157…158 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –100 °C
Densità: 1.11 g/cm³
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004890
CAS Number: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %