Isopropilato di alluminio ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.99+%
CAS No.: 555-31-7
Molecular Formula: Al[OCH(CH3)2]3
Formula Weight: 204.25
Physical Form: Powder
Density: 1.035
Refractive Index: 1.0346
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 131-135°
Boiling Point: 135°/10mm
Merck Reference: 14,347
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00008870
Formula:
C₉H₂₁AlO₃ Punto di ebollizione: 135 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 131…135 °C Densità: 1,035 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008870 CAS Number: 555-31-7 EINECS: 209-090-8 UN: 3181 ADR: 4.1,II Merck Index: 14,347 |