Stampa…
Isopropilato di alluminio 99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
212230100 212230500 212232500
ACRO212230100EA 72.3 EUR
ACRO212230100 ACRO212230500 ACRO212232500
Isopropilato di alluminio 99.99% (trace metals basis)
Isopropilato di alluminio
Formula: C₉H₂₁AlO₃
Punto di ebollizione: 125…130 °C (38 mmHg)
Punto di fusione: 129…136 °C
Densità: 0,9771 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008870
CAS Number: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,00346
Visualizza i codici
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤150 ppm