Stampa…
Isopropilato di alluminio 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Aluminiumtriisopropylate, Aluminiumisopropylate, Aluminiumtriisopropoxide, Aluminium isopropoxide
205170010 205175000 205170051
ACRO205170010EA 60 EUR
ACRO205170010 ACRO205175000 ACRO205170051
Isopropilato di alluminio 98%
Isopropilato di alluminio
Formula: C₉H₂₁AlO₃
Punto di ebollizione: 125…130 °C (38 mmHg)
Punto di fusione: 129…136 °C
Densità: 0,9771 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008870
CAS Number: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,00346
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 136 °C
Aluminium (Al) 12.9 to 13.5 %