Stampa…
Sodio metilato zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Metilato di sodio, Metanolato di sodio
MQ200
8.06538.0005 8.06538.0250 8.06538.0500 8.06538.9010 8.06538.9050 8.06538.9070 8.06538.9080 8.06538.9100C 8.06538.9180
8.06538.0005EA 34.2 EUR
8.06538.0005 8.06538.0250 8.06538.0500 8.06538.9010 8.06538.9050 8.06538.9070 8.06538.9080 8.06538.9100 8.06538.9180
Sodio metilato zS, Sigma-Aldrich®
Sodio metilato
Formula: CH₃NaO
Peso molecolare: 54.02 g/mol
Punto di fusione: 127
Densità: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012179
CAS Number: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1431
ADR: 4.2 (8) II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 127 °C (decomposition)
Molar Mass 54.02 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 300 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
Synonyms Sodium methoxide, Sodium methanolate
Hill Formula CH3NaO
Chemical Formula CH3ONa