Stampa…
Sodio metilato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L05673.22 L05673.36 L05673.0P
L05673.22EA 22.9 EUR
L05673.22 L05673.36 L05673.0P
Sodio metilato ≥98%
Sodio metilato
Purity: 98% CAS No.: 124-41-4 Molecular Formula: CH3NaO Formula Weight: 54.02 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3592982 Merck Reference: 14,8643 UN No.: 1431 MDL No.: MFCD00012179
Formula: CH₃NaO
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012179
CAS Number: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1431
ADR: 4.2,II
Merck Index: 14,8643