Stampa…
Sodio metilato, anidro, in polvere, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Metilato di sodio, Metanolato di sodio
173120050 173125000 173120025 173121000
ACRO173120050EA 27.5 EUR
ACRO173120050 ACRO173125000 ACRO173120025 ACRO173121000
Sodio metilato, anidro, in polvere, puro
Sodio metilato
Formula: CH₃NaO
Peso molecolare: 54,02 g/mol
Punto di fusione: 126 °C (dec.)
Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012179
CAS Number: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1431
ADR: 4.2,II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Alkalinity ≥99 % (Total)
Titration ≥97 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤2 %
Sodium (Na) 4.5 to 5.5 %