Stampa…
Metanolato di potassio 90
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Metilato di potassio
14261.18 14261.30
14261.18EA 41.8 EUR
14261.18 14261.30
Metanolato di potassio 90
Metanolato di potassio
Purity: 90+% CAS No.: 865-33-8 Molecular Formula: CH3KO Formula Weight: 70.14 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00012416
Formula: CH₃KO
Peso molecolare: 70.13 g/mol
Densità: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012416
CAS Number: 865-33-8
EINECS: 212-736-1
UN: 3206
ADR: 4.2 II