Stampa…
Potassio ter-butilato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Potassio-terz-butossido
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04918.0100 8.04918.0250 8.04918.9050 8.04918.9000 8.04918.9010 8.04918.9015 8.04918.2500 8.04918.3700 8.04918.9025
8.04918.0100EA 62.8 EUR
8.04918.0100 8.04918.0250 8.04918.9050 8.04918.9000 8.04918.9010 8.04918.9015 8.04918.2500 8.04918.3700 8.04918.9025
Potassio ter-butilato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Potassio ter-butilato
Formula: C₄H₉KO
Peso molecolare: 112.21 g/mol
Punto di fusione: 256…258 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012162
CAS Number: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 2921
ADR: 8 (4.1) I
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) Hydrolysis,(rigorous decomposition)
Melting Point 256 - 258 °C
Molar Mass 112.21 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 220 °C (1 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 0.07 hPa (180 °C)
Density 0.978 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (5 g/l, H2O, 20 °C) Hydrolysis
Ignition Point 360 °C