Stampa…
Potassio ter-butilato ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Potassio-terz-butossido
A13947.30 A13947.0B A13947.14 A13947.22 A13947.36
A13947.30EA 75.6 EUR
A13947.30 A13947.0B A13947.14 A13947.22 A13947.36
Potassio ter-butilato ≥97%
Potassio ter-butilato
Purity: 97% CAS No.: 865-47-4 Molecular Formula: C4H9KO Formula Weight: 112.22 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 3556712 UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00012162
Formula: C₄H₉KO
Peso molecolare: 112,21 g/mol
Punto di fusione: ∼ 255 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012162
CAS Number: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 4.2,II