Stampa…
Potassio ter-butilato 98+%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Potassio-terz-butossido
168880050 168881000 168885000 168880250 168880025
168880050.EA 33.1 EUR
168880050. 168881000. 168885000. 168880250. 168880025.
Potassio ter-butilato 98+%, puro
Potassio ter-butilato
Formula: C₄H₉KO
Peso molecolare: 112.21 g/mol
Punto di fusione: 240…258 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012162
CAS Number: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 4.2 II
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Titration with HCl ≥98.0 %
KOH + K2CO3 (as KOH) ≤0.50 %