Stampa…
Metanolo ≥99.6%, Laboratory Reagent
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Alcol metilico, Alcol denaturato
179957-2.5L 179957-4X2.5L 179957-4X4L 179957-4L
179957-2.5LEA 50.12 EUR
179957-2.5L 179957-4X2.5L 179957-4X4L HONC179957-4L
Metanolo ≥99.6%, Laboratory Reagent
Metanolo
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1098229
Formula: CH₃OH
Punto di ebollizione: 64…65 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Explosion Limit 36 %
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.6 %
Non-volatile matter Max. 0.01 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as HCOOH) Max. 0.03 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.01 %
Vapor Pressure 410 mmHg ( 50 °C)
Autoignition Temperature 725 °F
Vapor Density 1.11 (vs air)