Stampa…
Metanolo ≥99.9%, PESTINORM® per analisi GC purge and trap
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83967.320EA 278 EUR
83967.320 83967.290
Metanolo ≥99.9%, PESTINORM® per analisi GC purge and trap
Metanolo
Formula: CH₃OH
Punto di ebollizione: 64,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,9 %
Acidità Max. 0,0005 meq/g
Acqua Max. 0,1 %
Residuo di evaporazione (100°C) Max. 0,0005 %
2-Butanone (GC/MS) Max. 0,5 ppm
Impurezze volatili (GC/MS) Conforme