Stampa…
Metanolo ≥99.9% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Alcol metilico, Alcol denaturato
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83638.320EA 108 EUR
83638.320 83638.290
Metanolo ≥99.9% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Metanolo
Formula: CH₃OH
Punto di ebollizione: 64,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (GC) Min. 99.9 %
Composti carbonilici Conforme
Acidità Max. 0.0002 Meq/g
Alcalinità Max. 0.0002 Meq/g
Densità (20/20) 0.791 --> 0.793
Residuo di evaporazione Max. 3 ppm
Acqua Max. 0.03 %
Ca (Calcio) Max. 200 ppb
K (Potassio) Max. 100 ppb
Mg (Magnesio) Max. 100 ppb
Na (Sodio) Max. 200 ppb
Gradiente (235 nm) Max. 2 MAU
Gradiente (254 nm) Max. 2 MAU
Trasmittanza (205 nm) Min. 10 %
Trasmittanza (210 nm) Min. 40 %
Trasmittanza (220 nm) Min. 60 %
Trasmittanza (230 nm) Min. 80 %
Trasmittanza (240 nm) Min. 90 %
Trasmittanza (da 260 nm) Min. 98 %
Fluorescenza (come chinina) (254 nm) Max. 1 ppb
Fluorescenza (come chinina) (365 nm) Max. 1 ppb
Conforme a ACS Passes test
Filtrato a 0,2 µm Confirmed