Stampa…
Etanolo assoluto per istologia, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Ethyl alcohol
3406.5000EA 37.23 EUR
3406.5000 3406.9010
Etanolo assoluto per istologia, J.T.Baker®
Etanolo
Formula: C₂H₅OH
Peso molecolare: 46.07 g/mol
Punto di ebollizione: 78.3
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003568
CAS Number: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Visualizza i codici
Assay min. 99.8 %
Calcium (Ca) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 1 ppm
Residue after Evaporation max. 0.0015 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.001
Water (H2O) max. 0.2 %