Stampa…
Etanolo 96% volume Ph. Eur.
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Ethyl alcohol
20905.296EA 47.9 EUR
20905.296 20905.365 20905.467 20905.320 20905.296DP 20905.365DP 20905.467DP 20905.320DP
Etanolo 96% volume Ph. Eur.
Etanolo
Attenzione: ATTENZIONE: questo alcol è regolamentato. Vi preghiamo di contattare i nostri uffici.
Formula: C₂H₅OH
Peso molecolare: 46.07 g/mol
Punto di ebollizione: 78.3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003568
CAS Number: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Visualizza i codici
Assay (V/V) 95.1 - 96.9 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification (IR) Passes test
Appearance test Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Relative density 0.805 - 0.812
Absorbance (240 nm) Max. 0.4
Absorbance (250-260 nm) Max. 0.30
Absorbance (270-340 nm) Max. 0.10
The absorption curve is smooth Passes test
Methanol (V/V) Max. 200 ppm
Acetaldehyde + acetal (as C2H4O) (V/V) Max. 10 ppm
Benzene (V/V) Max. 2 ppm
Impurities (as 4-methylpentan-2-ol)(V/V) Max. 300 ppm
Disregard limit Max. 9 ppm
Residue on evaporation (W/V) Max. 25 ppm
Residual solvents Passes test
Bacterial endotoxins max 2.5 IU/ml